Learn More
Branson Ultrasonics™ CPXH Series Ultrasonic Cleaning Bath
Click to view available options
Modello:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Capacità (sistema metrico):
1.9 l (0.5 galloni)
2.8 L
5.7 l (1.5 galloni)
9.5 l (2.5 galloni)
20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 pollici)
29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.)
29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.)
49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 pollici)
Tensione:
230/240 V
230/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Outfit your lab with an industry classic, heated cleaner that delivers the same ultrasonic power even when load conditions change. Additionally, Branson CPXH Series Ultrasonic Tabletop Cleaners offer rock-solid construction plus a hi-tech design and will provide you with years of reliable use.
Tecnologicamente avanzati con funzioni programmabili; il funzionamento digitale con possibilità di inseguimento della potenza per regolazioni per carichi leggeri o pesanti, controllo alta/bassa potenza, degassamento e modalità di pausa rende il CPXH estremamente versatile. br>
- La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca
- Robusti trasduttori industriali da 40kHz
- Timer digitali da 99–min. con funzionamento continuo degli ultrasuoni
- Riscaldamento fino a 69°C/156.2°F e impostazione in gradi Fahrenheit o Celsius
- L'inseguimento della potenza degli ultrasuoni riporta istantaneamente la frequenza della vasca al punto ottimale
- Il circuito di controllo traccia attivamente la frequenza di funzionamento del bagno
- Cavitazione senza onde, attività fissa nel bagno anche in caso di variazioni nelle condizioni di carico
- Degassamento e condizionamento della soluzione impostabili fino a 99 minuti
- Corpo in plastica chimicamente resistente
- Scarichi incorporati su alcuni modelli
- I lunghi periodi di degassamento consentono applicazioni che vanno “oltre la semplice pulizia”, ad esempio la preparazione del campione, che include il degassamento dei liquidi, la miscelazione e l'omogeneizzazione, la dissoluzione dei solidi, la lisi cellulare e la dispersione delle particelle
- La funzionalità programmabile consente all'utente di scegliere il punto di regolazione della temperatura al quale devono attivarsi il tempo degassamento e gli ultrasuoni
- Risultati riproducibili
- Attivazione automatica degli ultrasuoni (il ciclo degli ultrasuoni inizia al raggiungimento della temperatura impostata)
- Il controllo dell'alta/bassa potenza consente all'utente di diminuire l'ampiezza dell'energia acustica nel dispositivo di pulizia (100% della potenza nella vasca per applicazioni normali, 70% della potenza per applicazioni delicate)
- Con modalità di pausa, per consumi ridotti. Al termine del ciclo, e se i tasti non vengono premuti per 15 minuti, l'unità entra in modalità di pausa. Il tocco di un qualsiasi pulsante sul controller determina la riaccensione dell'unità
- Spia di allarme di sicurezza per alte temperature
- Calibrazione della temperatura accessibile dall'utente dal pannello anteriore
- I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto la vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
Specifica
Specifica
| Display | LCD |
| Materiale | Involucro in plastica, serbatoio in acciaio inox |
| Temporizzatore | 90 min. |
| Frequenza | 40 kHz |
| Tensione | 230/240 V |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.75 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 2.8 L |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia |
| Include | Coperchio per serbatoio |
| Vedi altri risultati |