Learn More
Branson Ultrasonics™ Bagni a ultrasuoni Bransonic™ serie MH
Attrezzate il vostro laboratorio con un classico del settore. Il bagno a ultrasuoni da banco Branson offre una struttura stabile e un design hi-tech in grado di garantire un uso affidabile per molti anni.
1025.00€ - 3725.00€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13463609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-137R |
M1800H-E | 1.9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) | 230/240 V |
1025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13403619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-237R |
M2800H-E | 2.8 l (0.75 galloni) | 23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.) | 230/240 V |
1315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13443619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-337R |
M3800H-E | 5.7 l (1.5 galloni) | 29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.) | 230/240 V |
1865.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13483619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-537R |
M5800H-E | 9.5 l (2.5 galloni) | 29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.) | 230/240 V |
2380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13423629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-837R |
M8800H-E | 20.8 l (5.5 galloni) | 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.) | 230/240 V |
3725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Outfit your lab with an industry classic. Branson Ultrasonic Tabletop Cleaners offer rock-solid construction plus a hi-tech design and will provide you with years of reliable use.
I detergenti Bransonic serie MH sono noti per il livello di precisione e affidabilità offerti.
- La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca
- Robusti trasduttori industriali da 40 KHz
- I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto alla vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
- Tracciamento costante dell’attività/potenza: Potenza degli ultrasuoni mantenuta automaticamente mediante la regolazione per le variazioni
- nel livello e nella temperatura del liquido, determinate da carichi leggeri/pesanti
- Comodi scarichi incorporati sui modelli da 0.5 e 0.75 gall.
- Scarichi della vasca con valvole incorporati sui modelli da 1.5 gall. e di capacità maggiore
- Corpo in plastica, resistente agli agenti chimici
- Coperchio vasca incluso
Specifica
Plastica | |
60 min. | |
2 anni |