Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessorio per bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic™, Rack di supporto
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per il modello 1800
Per il modello 2800
Per il modello 3800
Per il modello 5800
Per il modello 8800
Altezza (sistema imperiale):
8 in.
12 in.
15 in.
20 in.
Larghezza (sistema imperiale):
6 in.
8 in.
15 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Branson ultrasonic baths
- Scelta di misure adatte a tutti i bagni
Specifica
Specifica
| Tipo | Rack di supporto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per il modello 8800 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Model 8800 |
| Altezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 50.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15 in. |