Learn More
Branson Ultrasonics™ Microsonde per sonicatori da 200 e 400 watt
Designed to process samples contained in small diameter vessels at extremely high intensity
Marca:  Branson Ultrasonics™ 101-063-212
Codice prodotto. 10042313
  • 733.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Non utilizzare all'aperto o con un'impostazione di controllo dell’uscita superiore a 7 su tutti i modelli Sonifier, poiché i puntali possono rompersi facilmente.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed to process samples contained in small diameter vessels at extremely high intensity
Scelta tra micropuntali conici o a doppio gradino
Per volumi di massimo 50ml
Micropuntali a doppio gradino
  • Per globuli rossi e bianchi, cellule di colture di tessuti, cellule HELA e cellule con bassa-media resistenza alla rottura
  • Composto da accoppiatore e puntale a gradini; da avvitare direttamente nel convertitore
  • Meno ampio dei puntali conici, ma in grado di inserirsi in recipienti con diametro più piccolo e più profondi
  • Per soluzioni in piccole quantità fino a 0.5ml
Micropuntali conici
  • Per la processazione di spore, funghi, lieviti, muscoli e tessuti connettivi
  • Avvitabili su sonotrodi a gradino standard 0.5 poll. con estremità coniche
Specifica
Specifica
Da 64 a 247 μm
Da 0.1 a 10 ml
0.3 cm
Ideale per il trattamento di globuli bianchi e rossi, cellule di coltura tissutale, cellule HELA e cellule con resistenza alla rottura da bassa a media
Molto alta
Doppia microsonda incrementale
0.12 in.
Titanio
Disintegratore cellulare Sonifier™ da 200 e 400 W
A doppio gradino