Learn More
Branson Ultrasonics™ Microsonde per sonicatori da 200 e 400 watt
Codice prodotto. 10201002
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 0.1 a 10 ml
Da 0.25 a 10 ml
Da 10 a 50 ml
Ampiezza:
Da 116 a 494 μm
Da 59.5 a 247 μm
Da 64 a 247 μm
Intensità:
Alta
Molto alta
Ultra elevata
Stile punta:
A doppio gradino
Conico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Non utilizzare all'aperto o con un'impostazione di controllo dell’uscita superiore a 7 su tutti i modelli Sonifier, poiché i puntali possono rompersi facilmente.
Codice prodotto. 10201002
Marca: Branson Ultrasonics™ 101148062
Edge
Non utilizzare all'aperto o con un'impostazione di controllo dell’uscita superiore a 7 su tutti i modelli Sonifier, poiché i puntali possono rompersi facilmente.
Designed to process samples contained in small diameter vessels at extremely high intensity
Choose from double-stepped or tapered microtips
Double-stepped Microtips
  • For red and white blood cells, tissue culture cells, HELA cells, and cells having a low-to-medium resistance to breakage
  • Consist of a coupler and stepped tip; screw directly into converter
  • Have a lower amplitude than tapered tips, but can reach into smaller dismeter vessels of greater depth
  • Process solutions down to 0.5mL
Tapered Microtips
  • For processing spores, fungi, yeast, muscle and connective tissue
  • Screw into standard 0.5 in. step horns with tapped ends
Specifica
Ampiezza Da 116 a 494 μm
Product Type Microsonda conica
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.25 a 10 ml
Diametro (sistema imperiale) punta 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) punta 0.3 cm
Materiale Titanio
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la processazione di spore, funghi, lieviti, tessuti muscolari e connettivi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disgregatore cellulare 200 e 400 w Sonifier™
Intensità Ultra elevata
Stile punta Conico