Learn More
Branson Ultrasonics™ Microtips for Sonifiers SLPe, SLPt, 150E and 150T
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 100 mL
3 mL or less
3 to 10 mL
5 to 25 mL
Diametro (sistema metrico):
0.22 cm
0.32 cm
0.48 cm
0.63 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can handle volumes up to 100mL
- Working length: 4 in.
- Sound proof enclosure
Order Info
0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units
Specifica
Specifica
| Product Type | SLP Microtip |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 10 to 100 mL |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.25 pollici |
| Diametro (sistema metrico) | 0.63 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for processing samples to the smallest diameter vessels |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SLPe, SLPt, 150E and 150T Sonifier™ |