Learn More
Witeg™ Set perforatore per tappi in ottone
Use the Witeg™ Brass Cork Borer Set for your tooling needs.
306.00€ - 1035.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11807780
|
Witeg™
7 414 303 |
5 to 18.75 mm |
626.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11887770
|
Witeg™
7 414 301 |
5 to 11 mm |
306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11897770
|
Witeg™
7 414 305 |
5 to 26.25 mm |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cork
- Brass
Specifica
Bork Borer Set | |
Brass |