missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One BREATHseal™ Sealer
For the culture of prokaryotic and eukaryotic cells
80.00€ - 97.00€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Materiale | Rayon-Fibers Foil, Acrylate Adhesive Glue, Poly-coated Kraft Paper with Silicone |
Product Type | BREATHseal Sealer |
Adesivo | Acrylic |
Spessore | 0.14 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11920667
|
Greiner Bio-One
676051 |
Sterile |
80.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11910667
|
Greiner Bio-One
676050 |
Non-sterile |
97.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Unique gas-permeable sealer with a wide distribution of pores for excellent gas exchange
- Available sterile and non-sterile
Specifica
Translucent | |
BREATHseal Sealer | |
0.14 mm | |
Cell Culture Microplate, HTS Microplate |
Rayon-Fibers Foil, Acrylate Adhesive Glue, Poly-coated Kraft Paper with Silicone | |
Acrylic | |
Yes |