Learn More
Brema™ Brema™ Air-Cooling Ice Cube Maker
For the production of flexible and decorative flaked ice, with a production range from 60 to 1000/kg per day.
Marca:  Brema™ GB903AX
Codice prodotto. 12135761
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The combination of an auger and an ice-breaker generates cubes with irregular shape
  • Simplicity of production process allows low operating costs
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • CO&sub2; application
  • 1L of water equals 1kg of ice
  • Excellent for the retail, wellness, sports, medical, restaurant and fish industries
Specifica
Specifica
10 to 43°C
Air
80cm
Air cooled condenser with anti dust filter
Steel body, Stainless Steel feet
550w
1L/kg
90kg/24 hr.
70kg
CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
30 kg
Grain Ice Maker
50Hz
50cm
230V
66cm
50Hz, 230V, 550w
36Months