Learn More
MedChemExpress Bremelanotide Acetate
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.18% |
| CAS | 1607799-13-2 |
| Content And Storage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecolare | 1085.22 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : ≥ 36 mg/mL (33.17 mM) |
| Sinonimo | PT-141 Acetate |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.