Learn More
Brij™ L23-SO-(AP), 30 w/v % sol. in water, previous name Brij™ 35
Codice prodotto. p-3734204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Codice prodotto. 10265731
Marca: Thermo Scientific Acros 329581000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ 35
Colore Colorless
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Forma fisica Jelly Substance at 25°C
Densità 1.0300g/mL
Quantità 100 mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.03
Formula molecolare C58H118O24
Formula lineare C12H25(OCH2CH2)23OH
Numero MDL MFCD00080891
Fieser 06,70
Indice di Merck 15, 7675
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 1199.56
Percent Purity 29 to 31%