Learn More
Brij™ 35, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
This nonionic detergent is used for solubilizing proteins and isolating membrane complexes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brij™ 35 |
| Colore | White |
| CAS | 9002-92-0 |
| Forma fisica | Solid |
| Punto di fusione | 40°C |
| pH | 5.5 to 7.0 |
| Quantità | 500 g |
| Valore ossidrile | 40 to 60 |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |