Learn More
Coomassie Brilliant Blue G-250, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
Brilliant Blue G-250 is a general protein stain.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Brilliant Blue G-250 |
Coefficiente di estinzione | 600g(-1) cm(-1) min. |
Identificazione | Pass Test |
Lambda max | 608 to 612nm |
Peso formulazione | 854.02 |
Perdita all'essiccatura | 5% max. |
Imballaggio | Glass Bottle |
N. indice colori | 42655 |
Colore | Blue |
Quantità | 25 g |