Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue R, pure
Codice prodotto. 10124260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10124260
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191490050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-59-2
Formula molecolare C45H44N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 825.97
Numero MDL MFCD00041762
InChI Key HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC Name sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifica
Absorbance 700 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Brilliant Blue R
Punto di fusione 174.0°C to 180.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1 to 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Peso formulazione 825.98
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Bordeaux to Brown/Purple
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder