Learn More
Kinematica Polytron™ Homogenizer Base Stand for PT 1200 E
Holder for PT 1200 Homognezizer and 4 Generators.
Marca: Kinematica 11040006
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Stainless steel holder for drive unit, tabletop power supply, four dispersing aggregates and two tools.Specifica
Base Stand | |
Stainless Steel | |
Polytron™ PT 1200E homogenizer and all generators |