Learn More
VEE GEE Brix Hydrometer with Thermometer (°C)
The Brix Hydrometer with °C Thermometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).
Marca:  VEE GEE 6601TS-13
Codice prodotto. 17836493
  • 67.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Subdivisions: 1.0°
  • Approx. Length: 370 mm
  • Thermometer Range: 0 to 50°C
  • Thermometer Subdivision: 1°C
  • Thermometer Liquid Fill: Safety Blue
Specifica
Specifica
Brix Hydrometer
37 cm
Glass
0°C to 50°C
-5 to +5°
32°F to 122°F
20°C (68°F)