missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromacil, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
2mL amber prescored glass ampule
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
Bromacil | 314-40-9 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bromacil |
CAS | 314-40-9, 67-56-1 |
Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
Quantità | 1 mL |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
Formula molecolare | C9H13BrN2O2 |
InChI Key | CTSLUCNDVMMDHG-UHFFFAOYSA-N |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bromacil
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'