Learn More
Bromelain, sourced from stem, 2500 GDU/g, Thermo Scientific Chemicals
115.00€ - 306.00€
Identificatori chimici
CAS 37189-34-7
Numero MDL MFCD00081423
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11996941
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
448210250
25 g
115.00€
25g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11906951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
448211000
100 g
306.00€
100g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
37189-34-7
MFCD00081423
Specifica
Bromelain
37189-34-7
Glass bottle
15,1395
2500 GDU/g
5% max
MFCD00081423
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 253-387-5
Identificativo prodotto
  • Bromelain
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.