Learn More
Bromine, 1M solution in acetic acid, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromine |
| Colore | Red |
| Nota nome | 1M solution in acetic acid |
| CAS | 7726-95-6, 64-19-7 |
| Formula molecolare | Br |
| Formula lineare | Br2 |
| Numero MDL | MFCD00010896 |
| Concentrazione | 0.90 to 1.10M |
| Densità | 3.111 |
| Indice di Merck | 15, 1401 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bromine, 1M solution in acetic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.