Learn More
Bromine liquid, 99.8%
Codice prodotto. 15400977
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Codice prodotto. 15400977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000905.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine
Forma fisica Liquid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
IUPAC Name bromide
Peso formulazione 159.81
Percent Purity 99.8%
Densità 3.1g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .