Learn More
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10153241
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2032-35-1
Formula molecolare C6H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 197.07
Numero MDL MFCD00000214
InChI Key LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
PubChem CID 74852
IUPAC Name 2-bromo-1,1-diethoxyethane
SMILES CCOC(CBr)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Nota nome 97%
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrCH2CH(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 500 mL
Beilstein 01,625
Gravità specifica 1.28
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 197.07
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.