Learn More
Bromoacetonitrile, 96%
Codice prodotto. 11461658
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11461658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13933.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area. Incompatible with oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-17-0
Formula molecolare C2H2BrN
Molecular Weight (g/mol) 119.95
Numero MDL MFCD00001884
InChI Key REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC Name 2-bromoacetonitrile
SMILES BrCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetonitrile
Densità 1.722
Punti di ebollizione 150°C
Punto d'infiammabilità 81°C (178°F)
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 10 g
Numero UN UN3276
Beilstein 956569
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 119.95
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bromoacetonitrile