Learn More
Bromobenzene-d{5}, 99% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369947
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The labeled version of bromobenzene , used as a general reagent in palladium-catalyzed reaction and in the synthesize of Grignard reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4165-57-5
Formula molecolare C6H5Br
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00000056
InChI Key QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Sinonimo bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
PubChem CID 2723968
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromobenzene-d5
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.55 g/mL
Punto d'infiammabilità 51°C (124°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.557
Quantità 10 g
Punti di ebollizione 53°C (23mmHg)
Numero UN UN2514
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 1-bromo-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Peso formulazione 162.06
Percent Purity 99%