Learn More
Bromocresol green indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15603850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15603850
Marca: Honeywell-Fluka 327425G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 698.014
Numero MDL MFCD00005875
InChI Key FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol green indicator
Nota nome Reag. Ph. Eur.
CAS max % 100.0000%
Formula lineare C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Peso formulazione 698.01
Grado Ph. Eur.
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g