Learn More
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10223900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10223900
Marca: Fisher Chemical B/4320/44
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 225°C
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Numero MDL 5874
Peso formulazione 698.01g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Beige
Quantità 5 g
Forma fisica Powder