Learn More
Bromocresol Purple, Pure, Indicator Grade, Solid, Fisher Chemical™
C21H16Br2O5S, CAS Number-115-40-2, 25g, Red, 540.21g/mol, 245 deg.C, 11681, Glass Jar, Powder Solid
38.10€ - 111.00€
Specifica
Punto di fusione 245°C
CAS 115-40-2
Formula molecolare C21H16Br2O5S
Numero MDL 11681
Peso formulazione 540.21g/mol
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10468590
Vedere i documenti
Fisher Chemical
B/4330/44
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10030070
Vedere i documenti
Fisher Chemical
B/4330/46
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
C21H16Br2O5S, CAS Number-115-40-2, 25g, Red, 540.21g/mol, 245 deg.C, 11681, Glass Jar, Powder Solid
Specifica
Specifica
245°C
C21H16Br2O5S
540.21g/mol
Red
115-40-2
11681
Glass Jar
Powder