Learn More
Bromophenol Blue (Free Acid), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Descrizione
Glass Bottle; 25g
Bromophenol Blue is commonly used as a tracking dye in electrophoresis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromophenol Blue |
| Punto di fusione | 279°C |
| Nota nome | Free Acid |
| CAS | 115-39-9 |
| Coefficiente di estinzione | 1000g(-1) cm(-1) min. |
| Formula molecolare | C19H10Br4O5S |
| Indice di Merck | 15, 1454 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: Soluble |
| Identificazione | Pass Test |
| InChI Key | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |