Learn More
β-Bromostyrene, 97%, mixture of cis/trans isomers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10301234
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-64-0
Formula molecolare C8H7Br
Molecular Weight (g/mol) 183.05
Numero MDL MFCD00000185
InChI Key YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
PubChem CID 5314126
IUPAC Name [(E)-2-bromoethenyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Specifica
Materiale o nome chimico β-Bromostyrene
Nota nome Mixture of cis and trans
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 7.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.4200g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (sum of isomers) (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH=CHBr
Indice di rifrazione 1.6060 to 1.6090
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 477
Gravità specifica 1.42
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 183.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/