Learn More
Bromotrimethylsilane, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bromotrimethylsilane |
CAS | 2857-97-8 |
Punto di fusione | -43.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.1600g/mL |
Punti di ebollizione | 79.0°C |
Punto d'infiammabilità | 32°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.