Learn More
Bromotrimethylsilane, 98%
Codice prodotto. 10347940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10347940
Marca: Thermo Scientific Acros 186650250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2857-97-8
Formula molecolare C3H9BrSi
Molecular Weight (g/mol) 153.1
InChI Key IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC Name bromo(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromotrimethylsilane
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiBr
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4250
Quantità 25 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 153.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.