Learn More
Bronze powder, -100 mesh, 99.0% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 129.65€
Specifica
Materiale o nome chimico | Bronze |
---|---|
Aspetto | Bronze colored powder |
Intervallo percentuale saggio | 99% (Metals basis) |
Numero MDL | MFCD00198187 |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11389249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088359.30 |
250 g |
44.92€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11399249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088359.A1 |
1 kg |
129.65€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Bronze powder suitable for a range of applications including resin-casting, decorative coatings and powder metallurgy. Also used for hydraulic seals, surface engineering, decorative, welding and brazing, diamond tooling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Bronze | |
99% (Metals basis) | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Bronze colored powder | |
MFCD00198187 | |
-100 Mesh | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures