Learn More
Hirschmann™ Amber Glass Stoppers
Light weight amber colored hollow glass stopper for the protection of UV-sensitive media.
Marca:  Hirschmann™ 8902393
Codice prodotto. 10057652
  • 30.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 252
Specifica
Specifica
DIN 12 252
NS 45/40
Hexagonal Grip
1 Each
Hexagonal Head Stopper