Learn More
VITLAB™ Brown Soda Lime Glass Reservoir Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Rivestimento | Ethylene Acrylate |
Colore | Brown |
Da utilizzare con (applicazione) | For volume measurement |
Include | Screw cap |
Materiale | Soda Lime Glass |
Temperatura max (sistema metrico) | 80°C |
N. per confezione | 1Each |
Temperatura di esercizio | 80°C |
Quantità | 1Each |