Learn More
Steris™ Provette Browne™ Control™
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
Marca:  Steris™ 7301AB
Codice prodotto. 12705335
  • 73.70€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
  • The use of TST Control™ emulating Indicators is recommended for monitoring porous load steam sterilization processes
  • Various colors
  • Glass tubes
Specifica
Specifica
Puntino nero
Autoclave
121 °C
Vapore, calore secco
Per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore di carichi porosi
Provetta di controllo Browne
Confezione da 100
15 min