Learn More
Steris™ Provette Browne™ Control™
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
Marca: Steris™ 7303AB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12240kg
Descrizione
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
- The use of TST Control™ emulating Indicators is recommended for monitoring porous load steam sterilization processes
- Various colors
- Glass tubes
Specifica
Puntino verde | |
Autoclave | |
160 °C | |
Sì | |
Vapore, calore secco |
Per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore di carichi porosi | |
Provetta di controllo Browne | |
Confezione da 100 | |
60 min |