Learn More
Micronova™ FlexBrush™ and Covers
These S and J-shaped nylon bristle brushes feature a flexible core that allows the user to shape the brush for custom applications, making them ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railings. Optional covers available with a choice of fabrics to enhance sanitation.
Marca:  Micronova™ FB-12
29.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13157776
  • 35.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acme threaded end
  • Not autoclavable
  • Polyester Bristles
  • Twisted Zinc
  • Plastic Handle
Specifica
Specifica
Brush
Plastic
Easily cleans overhead pipes, coving and deep
Polyester
Not Autoclavable
12 in.