Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca: Brannan™ 10/302/0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
- Shot loaded
- Length 190 mm
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
1 Ea. | |
0.002 g/mL | |
ISO 387, ISO 649 | |
Steel Shot | |
0.700 to 0.750 g/mL |
Density Hydrometer | |
0.002 g/mL | |
190 mm | |
Adjusted for low surface tension |