Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/313/0
Codice prodotto. 12889187
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.002 g/mL
ISO 387, ISO 649
Steel Shot
1.250 to 1.300 g/mL
Density Hydrometer
0.002 g/mL
190 mm
Adjusted for medium surface tension