Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M100
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12819207
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.100 - 1.200 g/ml
1.200 - 1.300 g/ml
Da 0.700 a 0.800 g/ml
Da 0.800 a 0.900 g/ml
Da 0.900 a 1.000 g/ml
Include:
Plastic protective tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12819207
Marca: Brannan™ 10/406/0
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • With a range span of 0.100g/mL
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Adjusted at 20°C
  • Includes protective plastic tube
  • Available for both low and medium surface tension
  • 250mm in length
  • Divided every 0.002g/mL
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro di densità M100
Accuracy 0.002 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Include Plastic protective tube
Tipo di zavorra Zavorra d'acciaio
Intervallo Baumé 1.2 to 1.3 g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Regolazione per una tensione superficiale media
Intervallo di gravità specifica 1.200 - 1.300 g/ml