Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M100
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.100 - 1.200 g/ml
1.200 - 1.300 g/ml
Da 0.700 a 0.800 g/ml
Da 0.800 a 0.900 g/ml
Da 0.900 a 1.000 g/ml
Include:
Plastic protective tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
- With a range span of 0.100g/mL
- Available for numerous specific gravity ranges
- Adjusted at 20°C
- Includes protective plastic tube
- Available for both low and medium surface tension
- 250mm in length
- Divided every 0.002g/mL
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Idrometro di densità M100 |
| Accuracy | 0.002 g/ml |
| Incrementi | 0.002 g/ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 387, ISO 649 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Include | Plastic protective tube |
| Tipo di zavorra | Zavorra in acciaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Predisposto per tensione superficiale bassa |
| Intervallo di gravità specifica | Da 0.900 a 1.000 g/ml |