Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M50
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.20 - 1.25 g/ml
Da 0.95 a 1.00 g/ml
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Da 1.30 a 1.35 g/ml
Da 1.35 a 1.40 g/ml
Da 1.40 a 1.45 g/ml
Da utilizzare con (applicazione):
Predisposto per tensione superficiale bassa
Predisposto per tensione superficiale media
Regolazione per una tensione superficiale media
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
- Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
- Available for numerous specific gravity ranges
- Available for both low and medium surface tension
- Includes protective plastic tube
- 270mm in length
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Idrometro di densità M50 |
| Accuracy | 0.001 g/ml |
| Incrementi | 0.001 g/ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 387, ISO 649 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Tipo di zavorra | Zavorra in acciaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Predisposto per tensione superficiale media |
| Intervallo di gravità specifica | Da 1.30 a 1.35 g/ml |