Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ BS3 (Sulfo-DSS)
Codice prodotto. 11841245 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
pezzi 10
pezzi 8
Codice prodotto. 11841245
Marca: Thermo Scientific™ 21585
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Crosslink amines to amines with BS3; composed of sulfo-NHS-ester groups separated by an 11.4A, water-soluble spacer arm that is useful for cell-surface protein crosslinking.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) is bis(sulfosuccinimidyl)suberate, an amine-to-amine crosslinker that is homobifunctional, water-soluble, non-cleavable and membrane impermeable.
Highlights:
  • Crosslink cell-surface proteins before cell lysis and immunoprecipitation
  • Identify receptor-ligand interactions by chemical crosslinking
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Identify near-neighbor protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Ammina-ammina
Cleavable No
Formulazione Bis(sulfosuccinimidil) suberato; solido
Membrana permeabile No
Peso molecolare 572.43
PEGylated No
Sufficiente per 28 ml di soluzione di reazione tipica 1X (1mM) (totale) o 8 utilizzi separati
Lunghezza braccio spaziatore 11.4 Å
Quantità 8 x 2 mg
Solubilità Water
Product Type Crosslinker