Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ BS3 (Sulfo-DSS)
Crosslink amines to amines with BS3; composed of sulfo-NHS-ester groups separated by an 11.4A, water-soluble spacer arm that is useful for cell-surface protein crosslinking.
Marca: Thermo Scientific™ A39266
192.85 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) is bis(sulfosuccinimidyl)suberate, an amine-to-amine crosslinker that is homobifunctional, water-soluble, non-cleavable and membrane impermeable.
- Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- Amine-reactive Sulfo-NHS ester reacts rapidly with any primary amine-containing molecule
- Water-soluble; compare with DSS
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- High-purity, crystalline reagent can be used to create high-purity crosslinked conjugates
Specifica
Amine-Amine | |
572.43 | |
11.4 Å | |
No | |
No-Weigh™, Pierce™ | |
Homobifunctional | |
Medium (10 to 30 Å) | |
10 x 2 mg | |
Standard, Single-use, Premium-grade | |
Crosslinker |
No | |
No | |
Upon receipt store desiccated at 4°C. | |
Ambient | |
Chemical Labeling | |
Sulfo-NHS Ester | |
Solid | |
Water | |
Yes |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL400193 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | A39266 |
ZJ399921 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | A39266 |
ZJ392978 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | A39266 |
ZJ394441 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | A39266 |
ZJ390743 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | A39266 |