Learn More
Thermo Scientific™ Reagenti per sililazione TMCS BSTFA + 1%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Componenti standard:
BSTFA + 1% TMCS
BSTFA +1% TMCS
BSTFA +10% TMCS
Quantità:
10 fiale da 1 ml
10 g
10 x 1 mL Ampules
100 g
25 g
Dimensione della confezione:
10mL
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Ideal for difficult-to-silylate compounds, the Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent is derivatizing compounds.
Use Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent for analytes that are difficult to silylate. Stronger than BSTFA alone, this catalyzed formulation is ideal for derivatizing compounds such as fatty acid amides and slightly hindered hydroxyls for GC analysis.
- Excellent for derivatizing fatty acid amides, slightly hindered hydroxyls and other compounds
- Catalyzed formulation is stronger than BSTFA alone
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | GC |
| Concentrazione standard | Da 98 a 100, da 0.1 a 1% |
| Descrizione articolo | BSTFA + 1% TMCS; 25 g |
| Conservazione | 2 - 8 °C |
| Quantità | 25 g |
| Componenti standard | BSTFA + 1% TMCS |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BSTFA + 1% TMCS, 25 g
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcol per estinguere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate