Learn More
BTX™ HT 25-well Electroporation Plates
HT 25-well Electroporation Plates for use with ECM 630 and ECM 830 Electroporation Systems.
Marca:  BTX™ 450462
Codice prodotto. 15497310
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 25-well disposable electroporation plate
  • Standard multi-well formats
  • Bio-compatible materials
Specifica
Specifica
25-well
ECM 830 HT Electroporation System, the ECM 630 HT Electroporation System, or the Gemini X2 HT Electroporation System
BTX Electroporation
25-Well Disposable Electroporation Plate, 4 mm gap, 200 μl, 1 plate
1 Ea.
4 mm
Sterile
Yes
Transfection/transformation of bacteria, plant and mammalian cells, siRNA Transfection, Library Studies and Stem Cell Project
Medical grade polycarbonate, polished aluminum
Electroporation consumables
25-well Electroporation Plate
0.15 in.
200 μL
Exponential Decay Wave, Square Wave