Learn More
BTX™ Genetrodes™ Holder with Shaft
Genetrodes™ Holder with Shaft for use with Genetrodes Electrodes.
Marca:  BTX™ 450203
Codice prodotto. 15447290
  • 610.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Correctly positions all electrodes at a predetermined gap (10 grooves, 1 mm apart)
Specifica
Specifica
Correctly Positions Electroporation Electrodes at a Predetermined Gap
BTX Electroporation
Genetrode/Genepaddle Holder
1 Ea.
1 to 10 mm
Banana Cables
Electrodes
BTX Genetrode or Genepaddle Electrode
Electroporation accessory
Handle. Requires Electrodes
0.03 to 0.39 in.
Non-sterile
Square Wave
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.