Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Electrodes
Two-Needle Array™ Electrodes designed for in vivo drug or gene delivery.
323.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legacy ECM 2001 Generator |
Tensione | 500 V |
Forma dell'elettrodo | Straight/Needle |
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo | 0.78 in. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Dimensioni gap (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni gap (sistema metrico) | Dimensioni gap (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15497260
|
BTX™
450120 |
10 mm | 0.39 in. |
323.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15407270
|
BTX™
450121 |
5 mm | 0.19 in. |
323.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sterile, disposable two-needle array
- Enables simple, inexpensive, safe direct injection of muscle tissue for plasmid DNA delivery
- Compatible with ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Two Sizes
- 5 mm array and handle recommended for small muscle masses such as mouse tibialis
- 10 mm size suitable for larger muscle masses such as rat gastronomes
Specifica
In-Vivo Drug or Gene Delivery, Muscle Gene Therapy | |
500 V | |
0.78 in. | |
10 μsec. to 99 msec. in PBS | |
Sterile | |
Square Wave |
ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legacy ECM 2001 Generator | |
Straight/Needle | |
20 mm | |
6 Pk. | |
Banana Plug to Banana Plug |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.