Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 4 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 5 (Pore size: 1 to 1.6 μm, Standard: ISO 4793-80).
24.06€ - 510.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4793-80 |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtration |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) |
Porosità | 4 μm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Diametro (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Diametro (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10080832
|
Robu™
21504 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (OD), 36 mm (ID) | 10 mm |
43.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10020212
|
Robu™
21124 |
125 ml | 56 mm | 65 mm (OD); 60 mm (ID) | 10 mm |
60.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10676573
|
Robu™
21254 |
250 ml | 65 mm | 85 mm (OD); 80 mm (ID) | 18 mm |
85.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10092121
|
Robu™
21554 |
500 ml | 100 mm | 100 mm (OD); 95 mm (ID) | 22 mm |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10104411
|
Robu™
21404 |
4000 ml | 206 mm | 190 mm (OD), 180 mm (ID) | 30 mm |
510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10614142
|
Robu™
21504 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (OD), 36 mm (ID) | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Product Type: Büchner Filter Funnel
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
- Porosity: Grade 4
- Pore Size: 10-16 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
- For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Specifica
Vetro borosilicato | |
Filtration | |
4 μm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
ISO 4793-80 | |
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) | |
10 to 16 μm |