Learn More
BUCHI Beaker-Style Drying Flasks for Rotary Evaporators
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
:
Beaker flask; Large; Complete, SJ 24/40; For drying; Filling volume: 500mL
Specifica
Specifica
| Materiale | Standard Glass |
| Tipo | Drying Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary evaporator |
| Material (Coating) | Plastic and Glass |
| Forma | Pear |
| Rastremazione | 24/40 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 60°C |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |