Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
Marca: BUCHI 025517
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disponibili in volumi da 50 ml a 3000 ml
- Disponibili senza rivestimento o con rivestimento P+G
- I n. di cat. 05-402-746 e 05-404-229 sono compatibili con R-210/R-215
- Tutti gli altri modelli sono compatibili con R II
Specifica
Vetro standard | |
Evaporatore rotante | |
A pera | |
29.2/42 | |
1000 ml |
Fiasca di evaporazione | |
Plastica e vetro | |
29.2/42 | |
60 °C |